Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D2 Wide Gel System
Artikelnummer. 12414607 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Dichtung/ Dichtring
Gelträger
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
12414607 Rollen 1 Stück
12424607 Dichtung/ Dichtring 1 Stück
12464607 Gelträger -
3 options
Artikelnummer. 12414607
Marke: Thermo Scientific™ D2CST
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ersetzen Sie die UVT-Gelschale, die Dichtungen und die externe Gießvorrichtung durch Thermo Scientific™ Owl™ breite Gel-Systemersatzteile für die Verwendung mit dem Owl™ D2 breite Gel-System.
Das Thermo Scientific™ Owl D2-Wide Gel System ist optimal für Protokolle mit großer Probenanzahl.
  • UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
  • Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 12 Probensätze untergebracht werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Externe Gießvorrichtung (keine Träger/Kämme)
Zur Verwendung mit (Geräte) OWL™ D2 Wide Gel-Elektrophoresesystem
Produktlinie Owl
Typ Rollen