Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D2 Wide Gel System
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ Owl D2-Wide Gel System ist optimal für Protokolle mit großer Probenanzahl.
- UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
- Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 12 Probensätze untergebracht werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EasyCast™ abgedichteter UVT-Gelträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OWL™ D2 Wide Gel-Elektrophoresesystem |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Gelträger |
| Länge (metrisch) | 10,2 cm |
| Breite (metrisch) | 14.4cm |