Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Komplettsystem für vertikale Doppelgel-Elektrophorese mit Caster, 10 B x 8 - 10 cm L, 300 ml Puffervolumen
Artikelnummer. 11923005
Ansicht ändern
Click to view available options
Puffervolumen (metrisch):
300 ml
550 ml
1250 ml
Enthält:
Apparaturen
Gesamtsystem plus Rolle
Komplettsystem
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Puffervolumen (metrisch) Enthält Packungsgröße
11923005 300 ml Komplettsystem -
11903015 1250 ml Gesamtsystem plus Rolle 1 Stück
11913015 1250 ml Komplettsystem 1 Stück
12474677 1250 ml Apparaturen 1 Stück
11913005 300 ml Gesamtsystem plus Rolle 1 Stück
12404707 300 ml Apparaturen 1 Stück
11973005 550 ml Gesamtsystem plus Rolle 1 Stück
11983005 550 ml Komplettsystem 1 Stück
11993005 550 ml Apparaturen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11923005 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. P8DS2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 €
    1127.00 € / 1 Stück
    Sparen 53.00 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Thermo Scientific™ Owl™ Vertikalen Doppel-Elektrophoresesystemen lassen sich schnell und einfach zwei Gele im gleichen Gerät eingießen und verarbeiten.
Mit diesem Thermo Scientific™ Owl™ Zwei-Gel-Vertikal-Elektrophoresesystemen — bestehend aus den P8DS, P9DS und P10DS Zwei-Gel-Systemen – können Sie schnell und einfach ein Gel oder zwei Gele in ein und dasselbe Gerät laden und ausführen.
Einfache Verwendung in sechs Schritten:
  1. Die Glaskassetten befestigen
  2. Die Agarose gießen
  3. Die speziell entwickelte Wanne anschließen
  4. Polyacrylamid-Lösung in die Kassetten gießen
  5. Proben laden
  6. Das Gel laufen lassen
Eigenschaften:
  • Hergestellt mit einer bewährten Acryl-Fertigungstechnologie, die ein stabiles und langlebiges System bietet
  • Der zentrale Kühlkern ermöglicht eine gleichmäßige Kühlung über die Geloberfläche für eine hervorragende Auflösung und klare Bandenbildung
  • Die Kühlung erfolgt durch Umwälzung der Flüssigkeit durch den Kern mit einem externen Umwälzthermostat oder kühlem Leitungswasser
  • Der sehr einfache Klemmmechanismus macht das Beladen von Glaskassetten und die Fertiggele der meisten Hersteller problemlos
Empfohlen für:
  • SDS-Elektrophorese
  • Die zweite Dimension der zweidimensionalen (2-D) Elektrophorese
  • Agarose-Elektrophorese
  • Native Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Owl
Typ Vertikal-Elektrophoresesystem für zwei Gele
Gelabmessungen 10 x 8 - 10 cm
Enthält Komplettsystem
Modell P8DS
Puffervolumen (metrisch) 300 ml
Länge (angloamerikanisch) 6,7 in.
Länge (metrisch) Gel 8 bis 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 5.1 Zoll
Breite (metrisch) Gel 10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.