Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel und A2-OK Multi Gel System Ersatzteile
Artikelnummer. 11942955 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Dichtung/ Dichtring
Gelträger
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Sets
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11942955 Rollen 1 Stück
11952955 Dichtung/ Dichtring 2 Sets
11962955 Gelträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11942955 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B1ACST
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersetzen Sie Ihr UVT-Gelträger, die Dichtungen und die externen Gießvorrichtungen durch Ersatzteile für Minigel und Multigel-Systeme.
Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B1A Mini Gel und A2-OK Multi Gel System.
Hinweise:
Ideal zur Verwendung mit dem EasyCast B1A Minigel und dem A2-OK Multigel-System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ EasyCast B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophorese-System
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl, EasyCast
Typ Rollen
Enthält Trays and Combs Not Included
Länge (metrisch) 8cm
Breite (metrisch) 7cm