Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11922965 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
1
12
16
2
20
24
25 (2x)
8
9 (1x)
Dicke (metrisch) Zähne:
1.0/1.5 mm
1.5 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Anzahl Zähne Dicke (metrisch) Zähne unitSize
11922965 Kamm 24 1.0/1.5 mm 1 Stück
11952965 Kamm 12 1.0/1.5 mm 1 Stück
11902965 Kamm 16 1.0/1.5 mm 1 Stück
11912965 Kamm 20 1.0/1.5 mm 1 Stück
12474567 Kamm 8 1 mm 1 Stück
11983509 Kamm 8 1.5 mm 1 Stück
11962965 Kamm 2 1.5 mm -
12404577 Kamm 25 (2x) 1 mm 1 Stück
12414577 Kamm 25 (2x) 1.5 mm 1 Stück
12424577 Kamm 9 (1x) 1 mm 1 Stück
12434577 Kamm 9 (1x) 1.5 mm -
12444577 Kamm 1 1.5 mm 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 11922965
Marke: Thermo Scientific™ B224
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden Sie den Zusammenbau von Kämmen mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Mini Gel-Elektrophorese-Systemkämmen.
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesysteme vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit den EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystemen geeignet.
Bestellinformationen:
  • Kat.- Nr.: B2-RL-9C, -9D, -25C und -25D sind (1X) und (2X) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten
  • Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer: XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl, EasyCast
Typ Kamm
Anzahl Zähne 24
Dicke (metrisch) Zähne 1.0/1.5 mm