Beschreibung
Proteingele lassen sich einfach und kostengünstig konservieren und gleichzeitig Verzerrungen beseitigen, die bei anderen Trocknungsverfahren häufig auftreten. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trocknungskits bieten eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, eine permanente Aufzeichnung von Gelen zu erstellen, indem sie mit Luft zwischen zwei Zellophanblättern getrocknet werden.
- Erhältlich in den Größen Minigel und Großformat
- Praktische Methode zur Konservierung von Gelen durch Lufttrocknung zwischen zwei Blättern Zellophan
- Das abgeschrägte Design des Gel-Trockenrahmens erleichtert den Zusammenbau
Im Lieferumfang enthalten:
Die Komplettpakete enthalten zwei Sätze Geltrocknungs-Rahmen, 50 Blatt vorgeschnittenes Zellophan, zwei feste Rückplatten und acht Seitenclips; Rahmen und Zellophan sind auch separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Gelgröße | 24 x 24 cm |
| Menge | Je |
| Länge (metrisch) | 24 cm |
| Breite (metrisch) | 24 cm |
| Produkttyp | Geltrocknungskit |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.