Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Verbrauchsmaterial für die Geltrocknung
Artikelnummer. 11708174 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Cellophan, vorgeschnitten
Geltrocknungsrahmen
Länge (metrisch):
14 cm
24 cm
Breite (metrisch):
14 cm
24 cm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11708174 Cellophan, vorgeschnitten 24 cm 24 cm 50 Stück
11927535 Cellophan, vorgeschnitten 14 cm 14 cm 50 Stück
11937535 Geltrocknungsrahmen 24 cm 24 cm 1 Stück
11917535 Geltrocknungsrahmen 14 cm 14 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11708174 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00 €
    27.40 € / 50 Stück
    Sparen 1.60 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie die Rahmen und vorgeschnittenen Zellophane, die im Lieferumfang von Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trockenzubehör enthalten sind, mit Owl™ Gel-Trocknungs-Kits.
  • Rahmen und vorgeschnittenes Zellophan sind im großen (24 × 24 cm) oder kleinen (14 × 14 cm) Format erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelgröße 24 x 24 cm
Länge (metrisch) 24 cm
Breite (metrisch) 24 cm
Produkttyp Cellophan, vorgeschnitten