Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systeme
Artikelnummer. 11932975 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11932975
Marke: Thermo Scientific™ JGC2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gießen Sie Polyacrylamidgele schneller mit Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systemen, vertikalen Proteingelrollen, die eine einzigartige Gießmethode bieten.
Gießen Sie Polyacrylamidgele schneller mit Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systemen, vertikalen Proteingelrollen, die eine einzigartige Gießmethode bieten.
  • Der Beutel sammelt überschüssiges Polyacrylamid und versiegelt den Gelboden, sodass kein Klebeband und kein unteres Distanzstück erforderlich sind.
  • Das Design ermöglicht die Lagerung von Gelen ohne Dehydrierung durch Zugabe von Puffer und Heißversiegelung.
  • Das System gießt ein bis vier Gele.
  • Wenige bewegliche Teile führen zu einer hervorragenden Haltbarkeit und einer besonders langen Lebensdauer.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Gießstand
  • Blockierplatte
  • Dreipunkt-Nivelliersockel
  • Distanzstück-Placer
  • 25 Gelbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ JGC Gelguss-System
Gelgröße 20 cm x 20 cm
Produktlinie Owl
Typ Rollen
Länge (metrisch) Gel 14 cm
Breite (angloamerikanisch) 7.06 Zoll
Breite (metrisch) 18 cm
Breite (metrisch) Gel 16 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 6.69 Zoll
Tiefe (metrisch) 17 cm