Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systeme
Artikelnummer. 11952975 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Gel Packungsgröße
11952975 10 cm 1 Stück
11932975 14 cm 1 Stück
11942975 20 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11952975 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. JGC4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    145.00 € / 1 Stück
    Sparen 9.00 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gießen Sie Polyacrylamidgele schneller mit Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systemen, vertikalen Proteingelrollen, die eine einzigartige Gießmethode bieten.
Gießen Sie Polyacrylamidgele schneller mit Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systemen, vertikalen Proteingelrollen, die eine einzigartige Gießmethode bieten.
  • Der Beutel sammelt überschüssiges Polyacrylamid und versiegelt den Gelboden, sodass kein Klebeband und kein unteres Distanzstück erforderlich sind.
  • Das Design ermöglicht die Lagerung von Gelen ohne Dehydrierung durch Zugabe von Puffer und Heißversiegelung.
  • Das System gießt ein bis vier Gele.
  • Wenige bewegliche Teile führen zu einer hervorragenden Haltbarkeit und einer besonders langen Lebensdauer.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Gießstand
  • Blockierplatte
  • Dreipunkt-Nivelliersockel
  • Distanzstück-Placer
  • 25 Gelbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ JGC Gelguss-System
Gelgröße 16 cm x 14 cm
Produktlinie Owl
Typ Rollen
Länge (metrisch) Gel 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 5.13 Zoll
Breite (metrisch) 13 cm
Breite (metrisch) Gel 10 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 5.13 Zoll
Tiefe (metrisch) 13 cm