Learn More
Thermo Scientific™ P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 10-Zahn
Artikelnummer. 11987515
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.8 mm
18 cm
Typ:
Abstandshalter
Rollen
Anzahl Zähne:
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11987515
Marke: Thermo Scientific™ P1SC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
  • Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
  • Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Distanzstück (2seitlich, ,1 unten);1.0 cm x 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ P1-CST-System
Typ Abstandshalter
Anzahl Zähne Nicht zutreffend
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Breite (metrisch) 1.0 cm