Learn More
Thermo Scientific™ P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 10-Zahn
Beschreibung
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
- Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
- Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ P1-CST-System |
| Gelgröße | 16 cm x 14 cm, 13 cm x 20 cm x 18 cm |
| Typ | Rollen |
| Gelabmessungen | Gelgröße: L x B x H: 13 x 20 x 18 cm |
| Anzahl Zähne | Nicht zutreffend |
| Dicke (metrisch) | 18 cm |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Höhe (metrisch) | 18 cm |