Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Artikelnummer. p-4528856
Change view
Click to view available options
Typ:
Gekerbtes Glas
Neutrales Glas
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
12494687 Neutrales Glas 1 Stück
12404697 Gekerbtes Glas 1 Stück
12414697 Rollen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12494687 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. P710FG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung.
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit dem Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST-Gel-Gießvorrichtung mit mehrfachen Gradienten Dieser Gradientengießer ist eines der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen und mit dem Owl™ PBDS-System kompatibel.
  • Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
  • Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ P7-CST-System
Produktlinie Owl
Typ Neutrales Glas
Dicke (angloamerikanisch) 0.09 Zoll
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (metrisch) 10 cm