Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P82 Dual Gel System Ersatzteile
Artikelnummer. p-4528833
Change view
Click to view available options
Typ:
Dichtung/ Dichtring
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
12494697 Dichtung/ Dichtring 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12494697
Marke: Thermo Scientific™ P82DSGK
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Thermo Scientific™ Owl P82 Dual Gel System ist für zwei Gele mit Abmessungen von 10 x 10 cm (B x L) oder mit einer Blockierplatte auch für ein einzelnes Gel geeignet. Das Design ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Gele in das Gerät.
Ersatzteile - um flache, ebene Banden und eine scharfe Auflösung zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) P82 Vertikale Elektrophorese-System
Produktlinie Owl
Typ Dichtung/ Dichtring
Menge 1 Pair
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.