Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für das Owl™ S3S System
Artikelnummer. 12444717
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Haifischzahnkamm
Sharktooth Micro-Well Comb
Anzahl Zähne:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Dicke (metrisch) Zähne:
0.2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisch) Well:
10 µl
2 µl
3,7 µl
5,5 µl
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Anzahl Zähne Dicke (metrisch) Zähne Volumen (metrisch) Well unitSize
12444717 Sharktooth Micro-Well Comb 72 (2X) 0,4 mm 10 µl -
12454717 Haifischzahnkamm 110 (3X) 0,4 mm 5,5 µl 1 Stück
11505195 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0.2 mm 2 µl 1 Stück
12474717 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0,4 mm 3,7 µl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12444717 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. S2SMT2
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den strapazierfähigen, einteiligen Kämmen vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen.
Mit den Kämmen des Thermo Scientific™ Owl™ S3S Systems vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem System Owl™ S3S geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme, die nicht zusammengesetzt werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sharktooth Micro-Well Comb
Zur Verwendung mit (Geräte) OWL™ S3S aluminumverstärktes Sequenziersystem
Produkttyp Kämme
Anzahl Zähne 72 (2X)
Dicke (metrisch) Zähne 0,4 mm
Volumen (metrisch) Well 10 µl