Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Distanzstücke für Sequenzer mit Aluminiumrückseite
Artikelnummer. 12474727 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
45 cm
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12474727 45 cm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12474727 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. S2SLSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90 €
    41.20 € / 3 Stück
    Sparen 1.70 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 15-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie aus zwei Größen für die manuelle Sequenzierung mit Thermo Scientific™ Owl™ Spacer-Sets für Sequenzer mit Aluminiumrückwand.
Wählen Sie aus zwei Größen für die manuelle Sequenzierung mit Thermo Scientific™ Owl™ Spacer-Sets für Sequenzer mit Aluminiumrückwand.
Erhältlich in 1.0 B x 45 cm L (0.4 mm dick) oder 1.0 B x 65 cm L (0.2 mm dick).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) OWL™ S3S aluminumverstärktes Sequenziersystem
Länge (metrisch) 45 cm
Produkttyp Abstandshalter
Dicke (metrisch) Zähne 0,4 mm
Breite (metrisch) 1,0 cm
Beschreibung Distanzstücksatz; 1.0 B x 45 cm L; 0.4 mm dick