Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Transfermembranen
Artikelnummer. p-4525101 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsart:
Bögen (10 x 10 cm)
Bögen (15 x 15 cm)
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart Packungsgröße
12464737 Rolle 1 Stück
12474737 Bögen (15 x 15 cm) 10 Stück
12484737 Bögen (10 x 10 cm) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12464737 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TM1511
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hydrophoben Thermo Scientific™ Owl™ Transfermembranen eignen sich für Western Blotting.
Die hydrophoben Thermo Scientific™ Owl™ Transfermembranen eignen sich für Western Blotting.
  • Thermo Scientific bietet von Millipore™ hergestellte Immobilon™-P Transfermembranen aus PVDF an.
  • Diese Membranen mit dem besten Signal-Rausch-Verhältnis ermöglichen die Verwendung sanfter Sperrverfahren.
  • Immobilon-P besitzt eine hohe Proteinretention und ist kompatibel mit allen Standardverfahren zur Visualisierung; Für die Proteinsequenzierung einsetzbar.
  • Immobilon ist in Minigel- und großformatigen Gelgrößen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 26.5 cm
Breite (metrisch) 3.75 m
Verpackungsart Rolle
Beschreibung 26.5 cm x 3.75 m; Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blotting
Format Rolle
Material Immobilon-P, PVDF
Dimensions (LxW) 3,75 m x 26,5 cm
Produktlinie Owl