Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxacillin-Natriumsalz, 95 %
Artikelnummer. 15345008 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15345008
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Oxacillin-Natriumsalz, CAS-Nr. 1173-88-2, ist ein Antibiotikum, das hauptsächlich zur Untersuchung grampositiver Bakterien eingesetzt wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Oxacillin-Natriumsalz ist ein Beta-Lactam-Antibiotikum mit schmalem Spektrum
  • Es hemmt die Biosynthese bakterieller Zellwände auf der Ebene der Transpeptidation (PBP) von Peptidoglykanen
Anwendungen
  • Oxacillin-Natriumsalz ist ein Antibiotikum, das gegen grampositive Bakterien aktiv ist
  • Oxacillin kann in Studien zu Resistenzmechanismen gegen Penicillinase und zur antimikrobiellen Empfindlichkeit eingesetzt werden
  • Es wurde auch zur Untersuchung von Autolysinen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1173-88-2
Summenformel C19H21N3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 426.443
InChI-Schlüssel IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N
PubChem CID 131673929
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxacillin sodium salt
Typ Oxacillin Sodium Salt
Infrarotspektrum Echt
Wasser 3.5 to 5.0%
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L.
Formelmasse 423.42
Reinheit (%) 95%