Learn More
Oxalessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490693
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11490693 25 g 25 Gramm
11480693 5 g 5 Gramm
11400703 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11490693
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12739.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxalacetic acid is used as a metabolic intermediate in many processes that occur in animals and citric acid cycle. It is a used to converted to aspartic acid by aspartate transaminase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxalessigsäure wird als metabolisches Zwischenprodukt in vielen Prozessen verwendet, die bei Tieren und im Zitronensäurezyklus auftreten. Wird zur Umwandlung in Asparaginsäure durch Aspartat-Transaminase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.1 g/ml), Äther, Ethanol, Aceton und Aceton Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Hitze und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-42-7
Summenformel C4H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 132.071
MDL-Nummer MFCD00002592
InChI-Schlüssel KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC-Name 2-Oxobutandioesäure
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalacetic acid
Schmelzpunkt 161°C (decomposition)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formelmasse 132.07
Reinheit (%) 97%