missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxalessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7020694
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11480693

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12739.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol

Oxalacetic acid is used as a metabolic intermediate in many processes that occur in animals and citric acid cycle. It is a used to converted to aspartic acid by aspartate transaminase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Oxalessigsäure wird als metabolisches Zwischenprodukt in vielen Prozessen verwendet, die bei Tieren und im Zitronensäurezyklus auftreten. Wird zur Umwandlung in Asparaginsäure durch Aspartat-Transaminase verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.1 g/ml), Äther, Ethanol, Aceton und Aceton Ethylacetat.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Hitze und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 328-42-7
Summenformel C4H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 132.071
MDL-Nummer MFCD00002592
InChI-Schlüssel KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC-Name 2-Oxobutandioesäure
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxalacetic acid
Schmelzpunkt 161°C (decomposition)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formelmasse 132.07
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt