Learn More
Oxalessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10678424
Marke: Thermo Scientific Acros 416601000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-42-7
Summenformel C4H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 132.07
MDL-Nummer MFCD00002592
InChI-Schlüssel KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC-Name 2-Oxobutandioesäure
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalacetic acid
Schmelzpunkt 161.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOOCCH2COCOOH
Menge 100 g
Beilstein 03, 777
Merck Index 15, 7008
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 132.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver