Learn More
Oxalessigsäure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377138
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11377138 10 g 10 Gramm
11367138 2 g 2 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11377138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015789.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaloacetic acid is a substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase. It is an inhibitor of succinic dehydrogenase. It is an intermediate in the citric acid cycle and glucogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-42-7
Summenformel C4H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 132.071
MDL-Nummer MFCD00002592
InChI-Schlüssel KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC-Name 2-Oxobutandioesäure
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalacetic acid
Schmelzpunkt 161°C (decomposition)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formelmasse 132.07
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver