Learn More
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxalate |
| CAS | 338-70-5 |
| Verfahren | Ion Chromatography |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oxalate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C2O42− |
| Synonym | (C2 O4)2- |
| IUPAC-Name | Oxalate |
| Solvent or Matrix | Water |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.02 |
| Mehr anzeigen |