Learn More
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
500 Milliliter
Descrizione
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Oxalate |
| CAS | 338-70-5 |
| Verfahren | Ion Chromatography |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oxalate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C2O42− |
| Synonym | (C2 O4)2- |
| IUPAC-Name | Oxalate |
| Solvent or Matrix | Water |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.02 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto