Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| C2O4–2 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxalat-Standard |
| Namenshinweis | Für die Ionenchromatographie |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS | 62-76-0, 7732-18-5 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Di-Natriumoxalat, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit |
| Summenformel | C2Na2O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00012465 |
| Verfahren | Ionenchromatographie |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch