Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491538
Change view
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Unit Size:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11491538 5000g 5000 Gramm
11481538 250g 250 Gramm
11471538 1000g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11491538 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13866.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as a mordant in dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxalsäure-Dihydrat dient als analytisches Reagenz, Reduktionsmittel für fotografische Filme und Bindemittel im Färbeprozess. Es wird als Plattierungsmittel, Oberflächenbehandlungsmittel, Schleifmittel, Fällungsmittel in der Seltenerdmineralverarbeitung, Bleichmittel in der Textilindustrie und Reinigungsmittel in der Pharmaindustrie eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle in Antibiotika-Medikamenten wie Oxytetracyclin und Chloramphenicol. Es findet Anwendung in Wasseraufbereitungsanlagen, um Kalziumabwässer zu entfernen. Es wird auch als Puffer in der chromatographischen Trennung sowie als Bleichmittel für Holz verwendet und entfernt schwarze Flecken, die durch das Eindringen von Wasser verursacht werden.
Löslichkeit
In Wasser, Ethanol, Äther und Glycerin löslich. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
MDL-Nummer MFCD00149102
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxalic acid dihydrate
pH 1,3
Schmelzpunkt 101°bis 105 °C
Dichte 1,65
Menge 5000g
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel HO2CCO2H·2H2O
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether and glycerol. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 126.07 (90.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%