Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 g
500 g
Verpackung:
Poly Wide Mouth Bottle
Packungsgröße:
125 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31751074 125 g Poly Wide Mouth Bottle 125 Gramm
31750187 500 g Poly Wide Mouth Bottle 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31751074 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCO0200125B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic Acid
CAS Max. % 102.5
Menge 125 g
Verpackung Poly Wide Mouth Bottle
Glührückstand Max 0,01%
SMILES O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC-Name oxalic acid dihydrate
Molekulargewicht (g/mol) 126.06
Reinheit (%) 99,5 bis 102,5 %
Güte ACS