Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073355 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10224110
Marke: Fisher Chemical O/0600/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Oxalsäure-Dihydrat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
MDL-Nummer 149102
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spezifikation
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 21.5mbar 50
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Farbe Weiß
pH 1.3
Schmelzpunkt 98°C
Menge 500 g
Formelmasse 126.04g/mol