Learn More
Oxalsäuredihydrat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxalic Acid Dihydrate |
| CAS | 6153-56-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oxalic Acid Dihydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | O.O.OC(=O)C(=O)O |
| Industry Type | Klinische Tests |
| Mehr anzeigen |