Learn More
Oxalsäuredihydrat, TRC
Artikelnummer. 30012751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012751 2.5 g 2.50 Gramm
30006306 25 g 25 Gramm
30011397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012751 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8451332.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C22H24N2O9.2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.0654
Synonym Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2)
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES O.O.OC(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic Acid Dihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Formelmasse 126.0164
Reinheit (%) >95%