Learn More
Oxalsäure, Kaliumsalzdihydrat, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10609853 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10609853
Marke: Thermo Scientific Acros 352110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6100-20-5
Summenformel C4H3KO8
Molekulargewicht (g/mol) 218.16
MDL-Nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-Schlüssel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC-Name Kalium;Hydron;Oxalat;Dihydrat
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 kg
Merck Index 15, 7806
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Formelmasse 254.2
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado