Learn More
Oxalsäure-Kaliumsalz-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30428503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428503 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8451255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate
CAS 6100-20-5
Summenformel C2 H2 O4 . C2 H O4 . K . 2 H2 O
Menge 5 g
Synonym Ethanedioic Acid Potassium Salt Hydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Tetroxalate Dihydrate, Oxalic Acid Hemipotassium Salt
InChI-Formel InChI=1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
SMILES O.O.[K+].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium;2-Hydroxy-2-Oxoacetat;Oxalsäure;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 254.1907
Formelmasse 253.9676