Learn More
Oxalsäure, TRC
Artikelnummer. 30006979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006979 5 g 5 Gramm
30004435 250 g 250 Gramm
30004864 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8451205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-62-7
Summenformel C2 H2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 90.03
Synonym Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52
IUPAC-Name Oxalsäure
SMILES OC(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Formelmasse 89.9953
Reinheit (%) >95%
Menge 5 g