Learn More
Oxalic Acid TS, 6.3% (w/v), Ricca
Artikelnummer. 31940599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940599 1 L 1 Liter
31940587 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31940599 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R54660001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Oxalic Acid TS
  • Available in 500 mL and 1 L package sizes in natural poly containers
Chemische Identifikatoren
Güte ACS
Spezifikation
CAS 7732-18-5, 6153-56-6
Menge 1 L
Verpackung Natural Poly Container