Learn More
Oxalylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662762 100 g Glasflasche 100 Gramm
10112291 25 g Glasflasche 25 Gramm
10155773 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662762 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150891000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15219-34-8 | C2Br2O2 | 215.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15219-34-8
Summenformel C2Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.83
MDL-Nummer MFCD00000113
InChI-Schlüssel JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
PubChem CID 84841
IUPAC-Name oxalic dibromide
SMILES BrC(=O)C(Br)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalyl bromide
Schmelzpunkt -19.0°C
Dichte 2.3000g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCOCOBr
Brechungsindex 1.5205 to 1.5225
Menge 100 g
Fieser 01,767; 01,1137
Relative Dichte 2.3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water.
Formelmasse 215.83
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig