Learn More
Oxalylchlorid, 2 M lösl. in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464217 500 mL 500 Milliliter
15454217 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15464217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31617.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.92 g/mol
Reagent used in organic synthesis. Unncatalyzed reaction of silyl ketene acetals with oxalyl chloride yeilds symmetrical pulvinic acids. Catalytic syntheses of N-heterocyclic ynones and ynediones by in situ activation of carboxylic acids with oxalyl chloride. Oxalyl chloride was reportedly used in the first synthesis of dioxane tetraketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für die organische Synthese. Die unkatalysierte Reaktion von Silylketeneacetalen mit Oxalylchlorid ergibt symmetrische Pulvinsäuren. Katalytische Synthesen von N-heterocyclischen Ynonen und Ynedionen durch In-situ-Aktivierung von Carbonsäuren mit Oxalylchlorid. Oxalylchlorid wurde angeblich bei der ersten Synthese von Dioxan-Tetraketon verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Licht, Basen, Alkalimetallen, Alkoholen und Dimethylformamid aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-37-8
Summenformel C2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.92
MDL-Nummer MFCD00000704
InChI-Schlüssel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC-Name Oxalsäuredichlorid
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalyl chloride
Dichte 1.335
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 126.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M soln. in dichloromethane