Learn More
Oxamidsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474227
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474227 100 g 100 Gramm
11454227 5 g 5 Gramm
11464227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20344.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 471-47-6 | C2H3NO3 | 89.05 g/mol
Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxaminsäure könnte auch die Milchdehydrogenase in der intakten Ehrlich-Aszites-Tumorzelle hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 108 mg/ml.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-47-6
Summenformel C2H3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 89.05
MDL-Nummer MFCD00008006
InChI-Schlüssel SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
PubChem CID 974
ChEBI CHEBI:18058
IUPAC-Name Amino(oxo)essigsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxamic acid
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1743294
Merck Index 14,6917
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 108mg/mL.
Formelmasse 89.05
Reinheit (%) 98%