missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxamidsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023210
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11407867 5 g 5 Gramm
11417867 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11407867

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16532.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 565-73-1 | C2H2NNaO3 | 111.032 g/mol

Sodium oxamate, an inhibitor of LDH-C4, prevented the AR induced by lysophosphatidylcholine (LPC) or NADH. Oxamic acid sodium salt is an lactic acid dehydrogenase. Sperm suspension and cytosol fraction activities were inhibited by sodium oxamate. As cancer cells are often dependent on glycolysis for ATP production, sodium oxamate has implications as an anticancer compound.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumoxamat, ein Inhibitor von LDH-C4, verhinderte die durch Lysophosphatidylcholin (LPC) oder NADH induzierte AR. Oxaminsäure-Natriumsalz ist eine Milchsäuredehydrogenase. Durch Natriumoxamat werden Spermiensuspension und Aktivitäten der Cytosolfraktion gehemmt. Da Krebszellen für die ATP-Produktion häufig von Glykolyse abhängig sind, hat Natriumoxamat Wirkung als Krebsmedikament.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 565-73-1
Summenformel C2H2NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 111.032
MDL-Nummer MFCD00044553
InChI-Schlüssel RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium oxamate, oxamic acid sodium salt, sodium 2-amino-2-oxoacetate, oxamic acid, sodium salt, sodium amino oxo acetate, acetic acid, aminooxo-, monosodium salt, oxalic acid monoamide sodium salt, acetic acid, 2-amino-2-oxo-, sodium salt 1:1, oxamic acid sodium, lopac-o-2751
PubChem CID 5242
IUPAC-Name Natrium;oxamat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])N.[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxamic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 6538153
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml).
Formelmasse 111.03
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.