Learn More
Oxamyl-d6, TRC
Artikelnummer. 30424789
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424789 10 mg 10 Milligramm
30412654 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30424789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO84514210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxamyl-d6
CAS 2470229-60-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7H7D6N3O3S
Menge 10 mg
Synonym 2-(Dimethylamino)-N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-ethanimidothioic Acid Methyl Ester-d6, N',N'-Dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-thio-Oxamimidic Acid Methyl Ester-d6, Methylcarbamic Acid O-[[[(dimethylcarbamoyl)methylthio]methylene]amino] deriv.-d6, DPX 1410-d6, DPX 1410L-d6, Du Pont 1410-d6, NSC 379588-d6, Oxamyl (pesticide)-d6, Thioxamyl-d6, Vydate-d6, Vydate CLV-d6, Vydate G-d6, Vydate L-d6
InChI-Formel InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5+/i2D3,3D3
SMILES O=C(/C(SC)=N/OC(NC)=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Molekulargewicht (g/mol) 225.3
Reinheit (%) >95