Learn More
Oxaprozin, TRC
Artikelnummer. 30138561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138561 1 g 1 Gramm
30137487 50 mg 50 Milligramm
17914075 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8454001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21256-18-8
Summenformel C18 H15 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 293.32
Synonym 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, β-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
IUPAC-Name 3-(4,5-Diphenyl-1,3-Oxazol-2-yl)Propanosäure
SMILES OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxaprozin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Formelmasse 293.1052