Learn More
Oxatomide, TRC
Artikelnummer. 30426626
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426626 100 mg
30417418 5 mg
30414244 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO845100100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60607-34-3
Summenformel C27 H30 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 426.55
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-, Celtect, Cobiona, Dasten, KW 4354, NSC 309710, Oxatomide, R 35443, Tinset
IUPAC-Name 3-[3-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)propyl]-1H-benzimidazol-2-one
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxatomide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
Formelmasse 426.242