Learn More
Oxazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384955 1 g 1 Gramm
11394955 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18341.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 288-42-6 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Oxazole and its derivatives are actively involved as building blocks for bio chemicals and pharmaceuticals like flopristin and darglitazone. It is also involved in industrial applications such as in dyes, fluorescent brightening agents, textile auxiliaries and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxazol und seine Derivate sind aktiv als Bausteine für Biochemikalien und Pharmazeutika wie Flopristin und Darglitazon beteiligt. Es wird auch für industrielle Anwendungen wie Farbstoffe, optische Aufheller, Textilhilfsmittel und Kunststoffe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-42-6
Summenformel C3H3NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.063
MDL-Nummer MFCD00009751
InChI-Schlüssel ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole, unii-fjz20i1lps, fjz20i1lps, oxazol, 1,3-oxazol, pubchem8626, oxazole 1g
PubChem CID 9255
ChEBI CHEBI:35597
IUPAC-Name 1,3-Oxazol
SMILES C1=COC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxazole
Schmelzpunkt -86°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 69°C to 70°C
Flammpunkt 19°C (66°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 1 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 103851
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 69.07
Reinheit (%) ≥98%