Learn More
Oxazol, TRC
Artikelnummer. 30418748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418748 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8465001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxazole
CAS 288-42-6
Summenformel C3 H3 N O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
SMILES o1ccnc1
IUPAC-Name 1,3-Oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 69.06
Formelmasse 69.0215