Learn More
Oxcarbazepine, Lipomed
Artikelnummer. 30463376
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30463376 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30463376
Marke: Lipomed LPMOXC175150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Oxcarbazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxcarbazepine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H12 N2 O2
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC-Name 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepine-11-carboxamide
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Menge 50 mg
Formelmasse 252.0899 g/mol