Learn More
Oxcarbazepin, Lipomed
Artikelnummer. 30460236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460236 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460236 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMOXC175110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Oxcarbazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxcarbazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H12 N2 O2
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC-Name 5-Oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Menge 10 mg
Formelmasse 252,0899 g/mol