Learn More
Oxcarbazepin, TRC
Artikelnummer. 17950385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17950385 10 mg 10 Milligramm
17921745 100 mg 100 Milligramm
17983345 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17950385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO86925010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28721-07-5
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
IUPAC-Name 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxcarbazepine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Formelmasse 252.0899
Reinheit (%) >95%