Learn More
Oxetan-3-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10799400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10799400 1 g Glasflasche 1 Gramm
10789400 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799400 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435840010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7748-36-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7748-36-9
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD09056790
InChI-Schlüssel QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
PubChem CID 9942117
IUPAC-Name Oxetan-3-ol
SMILES OC1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxetan-3-ol
Farbe Farblos
Dichte 1.1250g/mL
Siedepunkt 153°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.125
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxetan-3-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.