Learn More
Oxetan-3-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7038580
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15494028 250 mg 250 Milligramm
15404038 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15494028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57578.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 114012-41-8 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Oxetane-3-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxetan-3-carboxylisäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. . Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114012-41-8
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.089
MDL-Nummer MFCD08669505
InChI-Schlüssel UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanecarboxylic acid, 3-oxetanecarboxylicacid, acmc-20ahnr, oxetane-3-carboxylc acd, oxetane-3-carboxylicacid
PubChem CID 19847174
IUPAC-Name Oxetan-3-Carbonsäure
SMILES C1C(CO1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxetane-3-carboxylic acid
Dichte 1.374
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 95%