Learn More
Oxfendazol-Sulfon 100 μg/ml in Acetonitril:Dimethylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Fenbendazole Sulfone |
| CAS | 54029-20-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fenbendazole Sulfone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H13 N3 O4 S |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3 |
| Show More |