Learn More
Oxfendazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17515585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17515585 5 g 5 Gramm
17505585 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17515585 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469210050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 53716-50-0
Summenformel C15H13N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 315.35
MDL-Nummer 00801063
InChI-Schlüssel BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Methyl N-[6-(Benzylsulfanyl)-1H-1,3-Benzodiazol-2-yl]carbamat
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxfendazole
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver/Kristalle
Farbe Weiß bis hellgelb bis beige
Merck Index 13-7004
Menge 5 g