Learn More
Oxfendazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7238576 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17505585
Marke: Thermo Scientific Acros 469210010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 53716-50-0
Summenformel C15H13N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 315.35
MDL-Nummer 00801063
InChI-Schlüssel BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Methyl N-[6-(Benzylsulfanyl)-1H-1,3-Benzodiazol-2-yl]carbamat
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxfendazole
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver/Kristalle
Farbe Weiß bis hellgelb bis beige
Merck Index 13-7004
Menge 1 g